Drukuj
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate(V), BOP reagent, Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
PC2519-25G PC2519-5G PC2519-100G
APOSPC2519-25GEA 110 PLN
APOSPC2519-25G APOSPC2519-5G APOSPC2519-100G
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Peptide coupling reagent.
Formuła: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
MW: 442.28 g/mol
Temp. topnienia: 136…140 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011948
Numer CAS: 56602-33-6
Numer WE (dawny EINECS): 260-279-1
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 II