Drukuj
(2-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloro-5-fluorophenylacetic acid
PC2515-10G PC2515-5G PC2515-1G
APOSPC2515-10GEA 691 PLN
APOSPC2515-10G APOSPC2515-5G APOSPC2515-1G
(2-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01016155
Numer CAS: 177985-33-0