Drukuj
Trifluorothymidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2508-1G PC2508-250MG
APOSPC2508-1GEA 1110 PLN
APOSPC2508-1G APOSPC2508-250MG
Trifluorothymidine 98%
Trifluorothymidine
Formuła: C₁₀H₁₁F₃N₂O₅
Temp. topnienia: 190…193 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00006534
Numer CAS: 70-00-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-722-8