Drukuj
5-Fluoronicotinic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2505-25G PC2505-5G
APOSPC2505-25GEA 363 PLN
APOSPC2505-25G APOSPC2505-5G
5-Fluoronicotinic acid 97%
5-Fluoronicotinic acid
Formuła: C₆H₄FNO₂
Temp. topnienia: 193…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318537
Numer CAS: 402-66-4