Drukuj
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC250001-25G PC250001-5G
APOSPC250001-25GEA 124 PLN
APOSPC250001-25G APOSPC250001-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide 98%
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formuła: C₉H₁₀FNO₂
Temp. topnienia: 31…34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179265
Numer CAS: 116332-54-8