Drukuj
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2479-25G PC2479-5G
APOSPC2479-25GEA 450 PLN
APOSPC2479-25G APOSPC2479-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃BrF₃N
Temp. Wrzenia: 107…115 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 50…51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412187
Numer CAS: 1483-55-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III