Drukuj
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2477E-1G PC2477E-5G
APOSPC2477E-1GEA 218 PLN
APOSPC2477E-1G APOSPC2477E-5G
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride 97%
3,5-Dichloro-4-iodobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₂Cl₂F₃I
Temp. Wrzenia: 119…120 °C/20mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084997
Numer CAS: 175205-56-8