Drukuj
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Perfluoro(1,2-dichlorocyclopent-1-ene)
PC2470-25G PC2470-5G
APOSPC2470-25GEA 2140 PLN
APOSPC2470-25G APOSPC2470-5G
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene 97%
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene
Formuła: C₅Cl₂F₆
Temp. Wrzenia: 90 °C
Gęstość: 1,635 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019302
Numer CAS: 706-79-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-895-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III