Drukuj
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2466-1G PC2466-10G
APOSPC2466-1GEA 110 PLN
APOSPC2466-1G APOSPC2466-10G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile 98%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile
Formuła: C₇BrF₄N
Temp. topnienia: 77…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075282
Numer CAS: 17823-40-4