Drukuj
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2451-1G PC2451-5G
APOSPC2451-1GEA 422 PLN
APOSPC2451-1G APOSPC2451-5G
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene 97%
2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene
Formuła: C₄HBrF₆
Temp. Wrzenia: 55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095421
Numer CAS: 400-41-9
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II