Drukuj
3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzene
PC2446-100G PC2446-25G PC2446-500G
APOSPC2446-100GEA 421 PLN
APOSPC2446-100G APOSPC2446-25G APOSPC2446-500G
3-Bromo-2-fluorotoluene 98%
3-Bromo-2-fluorotoluene
Formuła: C₇H₆BrF
Temp. Wrzenia: 185…186 °C/760mmHg
Gęstość: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972694
Numer CAS: 59907-12-9
Numer WE (dawny EINECS): 261-981-0