Drukuj
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2441-100G PC2441-25G PC2441-5G
APOSPC2441-100GEA 766 PLN
APOSPC2441-100G APOSPC2441-25G APOSPC2441-5G
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid 98%
3-Bromo-4-fluorophenylacetic acid
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.04 g/mol
Temp. topnienia: 65…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038373
Numer CAS: 194019-11-9