Drukuj
2-Chloro-4-trifluorometylopirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2437-100G PC2437-25G PC2437-5G
APOSPC2437-100GEA 1480 PLN
APOSPC2437-100G APOSPC2437-25G APOSPC2437-5G
2-Chloro-4-trifluorometylopirydyna 98%
2-Chloro-4-trifluorometylopirydyna
Formuła: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 145…147 °C
Temp. topnienia: -1
Gęstość: 1.411 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042224
Numer CAS: 81565-18-6
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1 III