Drukuj
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2435-100G PC2435-25G PC2435-5G
APOSPC2435-100GEA 1100 PLN
APOSPC2435-100G APOSPC2435-25G APOSPC2435-5G
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
1,2,3-Trifluoro-5-nitrobenzene
Formuła: C₆H₂F₃NO₂
Gęstość: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00456803
Numer CAS: 66684-58-0
Numer WE (dawny EINECS): 266-447-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III