Drukuj
2,6-Dichloro-4-fluorofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2433-100G PC2433-25G PC2433-5G
APOSPC2433-100GEA 1450 PLN
APOSPC2433-100G APOSPC2433-25G APOSPC2433-5G
2,6-Dichloro-4-fluorofenol 98%
2,6-Dichloro-4-fluorofenol
Formuła: C₆H₃Cl₂FO
Temp. Wrzenia: 142 °C/100mmHg
Temp. topnienia: 47…51 °C
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010675
Numer CAS: 392-71-2
Numer WE (dawny EINECS): 609-626-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,III