Drukuj
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2432-1G PC2432-25G PC2432-5G
APOSPC2432-1GEA 435 PLN
APOSPC2432-1G APOSPC2432-25G APOSPC2432-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₈F₂O₃
Temp. topnienia: 45…51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236238
Numer CAS: 262587-06-4