Drukuj
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2431-1G PC2431-5G PC2431-25G
APOSPC2431-1GEA 116 PLN
APOSPC2431-1G APOSPC2431-5G APOSPC2431-25G
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzene 97%
1,3-Dichloro-4-fluoro-6-nitrobenzene
Formuła: C₆H₂Cl₂FNO₂
Temp. Wrzenia: 56 °C/0,5mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00115003
Numer CAS: 2105-59-1