Drukuj
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2414-100G PC2414-25G PC2414-5G
APOSPC2414-100GEA 545 PLN
APOSPC2414-100G APOSPC2414-25G APOSPC2414-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzene
Formuła: C₆H₃BrFI
MW: 300.9 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04116322
Numer CAS: 811842-30-5