Drukuj
3,5-Dichloro-α,α,α,4-tetrafluorotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2403-25G PC2403-1G PC2403-5G
APOSPC2403-25GEA 0 PLN
APOSPC2403-25G APOSPC2403-1G APOSPC2403-5G
3,5-Dichloro-α,α,α,4-tetrafluorotoluen 98%
3,5-Dichloro-α,α,α,4-tetrafluorotoluen
Formuła: C₇H₂Cl₂F₄
Temp. Wrzenia: 166…168 °C
Gęstość: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068183
Numer CAS: 77227-81-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III