Drukuj
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2402-1G PC2402-25G PC2402-5G PC2402-100G
APOSPC2402-1GEA 0 PLN
APOSPC2402-1G APOSPC2402-25G APOSPC2402-5G APOSPC2402-100G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid 97%
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃Cl₂FO₂
Temp. topnienia: 144…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075281
Numer CAS: 86522-89-6