Drukuj
1,2-Dichloro-4-fluorobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Dichlorofluorobenzene
PC2400-100G PC2400-25G PC2400-500G
APOSPC2400-100GEA 443 PLN
APOSPC2400-100G APOSPC2400-25G APOSPC2400-500G
1,2-Dichloro-4-fluorobenzen 99%
1,2-Dichloro-4-fluorobenzen
Formuła: C₆H₃Cl₂F
Temp. Wrzenia: 166…171 °C
Temp. topnienia: –1 °C
Gęstość: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00018119
Numer CAS: 1435-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-858-3