Drukuj
1,3-Dichloro-2-fluorobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,6-Dichlorofluorobenzene
PC2399-25G PC2399-100G PC2399-500G
APOSPC2399-25GEA 110 PLN
APOSPC2399-25G APOSPC2399-100G APOSPC2399-500G
1,3-Dichloro-2-fluorobenzen 99%
1,3-Dichloro-2-fluorobenzen
Formuła: C₆H₃Cl₂F
MW: 164.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 168…169 °C
Temp. topnienia: 36…38 °C
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010307
Numer CAS: 2268-05-5
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 II