Drukuj
1,4-Dichloro-2-fluorobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Dichlorofluorobenzene
PC2398N-100G PC2398N-25G PC2398N-5G
APOSPC2398N-100GEA 551 PLN
APOSPC2398N-100G APOSPC2398N-25G APOSPC2398N-5G
1,4-Dichloro-2-fluorobenzen 98%
1,4-Dichloro-2-fluorobenzen
Formuła: C₆H₃Cl₂F
Temp. Wrzenia: 168 °C
Temp. topnienia: 4 °C
Gęstość: 1,383 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060656
Numer CAS: 348-59-4