Drukuj
1,3-Dichloro-4-fluorobenzen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Dichlorofluorobenzene, 2,4-Dichloro-1-fluorobenzene
PC2398M-25G PC2398M-100G
APOSPC2398M-25GEA 110 PLN
APOSPC2398M-25G APOSPC2398M-100G
1,3-Dichloro-4-fluorobenzen 99%
1,3-Dichloro-4-fluorobenzen
Formuła: C₆H₃Cl₂F
Temp. Wrzenia: 172…174 °C
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 1,409 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000580
Numer CAS: 1435-48-9
Numer WE (dawny EINECS): 406-160-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III