Drukuj
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dichlorofluorobenzene
PC2398L-1G PC2398L-25G PC2398L-5G
APOSPC2398L-1GEA 110 PLN
APOSPC2398L-1G APOSPC2398L-25G APOSPC2398L-5G
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene 99%
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Formuła: C₆H₃Cl₂F
Temp. Wrzenia: 80 °C/22mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060647
Numer CAS: 36556-50-0