Drukuj
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
PC2398E-100G PC2398E-25G
APOSPC2398E-100GEA 182 PLN
APOSPC2398E-100G APOSPC2398E-25G
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone 98%
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₅Cl₂FO
Temp. Wrzenia: 134…135 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 33…35 °C
Gęstość: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077499
Numer CAS: 704-10-9