Drukuj
4-Chloro-3-trifluorometylobenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2398-25G PC2398-5G PC2398-100G
APOSPC2398-25GEA 182 PLN
APOSPC2398-25G APOSPC2398-5G APOSPC2398-100G
4-Chloro-3-trifluorometylobenzaldehyd 98%
4-Chloro-3-trifluorometylobenzaldehyd
Formuła: C₈H₄ClF₃O
Temp. Wrzenia: 54 °C/10mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040722
Numer CAS: 34328-46-6