Drukuj
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2395-1G PC2395-5G
APOSPC2395-1GEA 110 PLN
APOSPC2395-1G APOSPC2395-5G
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2,4-Dichloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene
Formuła: C₇HCl₂F₃N₂O₄
Temp. Wrzenia: 291…294 °C
Temp. topnienia: 74…78 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042480
Numer CAS: 29091-09-6
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III