Drukuj
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2390-100MG PC2390-1G PC2390-250MG
APOSPC2390-100MGEA 458 PLN
APOSPC2390-100MG APOSPC2390-1G APOSPC2390-250MG
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-1,5-dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₆H₆BrF₃N₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972688
Numer CAS: 721402-02-4