Drukuj
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2389-1G PC2389-5G PC2389-10G
APOSPC2389-1GEA 110 PLN
APOSPC2389-1G APOSPC2389-5G APOSPC2389-10G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₇F₃O₂
Temp. topnienia: 37…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01091012
Numer CAS: 50823-87-5