Drukuj
Kwas 2,6-difluoro-4-metoksybenzoesowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2383-25G PC2383-5G PC2383-1G
APOSPC2383-25GEA 0 PLN
APOSPC2383-25G APOSPC2383-5G APOSPC2383-1G
Kwas 2,6-difluoro-4-metoksybenzoesowy 97%
Kwas 2,6-difluoro-4-metoksybenzoesowy
Formuła: C₈H₆F₂O₃
Temp. topnienia: 184…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02949623
Numer CAS: 123843-65-2