Drukuj
1,3-Difluoro-5-iodobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2379-25G PC2379-100G PC2379-5G
APOSPC2379-25GEA 182 PLN
APOSPC2379-25G APOSPC2379-100G APOSPC2379-5G
1,3-Difluoro-5-iodobenzene 98%
Formuła: C₆H₃F₂I
Temp. Wrzenia: 173…174 °C
Gęstość: 2,004 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094155
Numer CAS: 2265-91-0
Numer WE (dawny EINECS): 607-122-9