Drukuj
2-Fluoronaphthalene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2378-1G PC2378-5G
APOSPC2378-1GEA 343 PLN
APOSPC2378-1G APOSPC2378-5G
2-Fluoronaphthalene
2-Fluoronaphthalene
Formuła: C₁₀H₇F
MW: 146.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 90 °C/16mmHg
Temp. topnienia: 61 °C
Gęstość: 1.14
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082618
Numer CAS: 323-09-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-299-6