Drukuj
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)acetic acid
PC2367-1G PC2367-5G
APOSPC2367-1GEA 110 PLN
APOSPC2367-1G APOSPC2367-5G
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid
Formuła: C₈H₅BrF₂O₂
Temp. topnienia: 99…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973423
Numer CAS: 883502-07-6