Drukuj
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2360-25G PC2360-5G
APOSPC2360-25GEA 3370 PLN
APOSPC2360-25G APOSPC2360-5G
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene 97%
1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene
Formuła: C₂Cl₂F₂
Temp. Wrzenia: 19 °C
Temp. topnienia: –116 °C
Gęstość: 1,4385 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039338
Numer CAS: 79-35-6
Jednostka: 3163
ADR: 2.2,