Drukuj
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Cyanmethyl)-2-(trifluormethoxy)benzene, 2-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC2346-1G PC2346-5G PC2346-25G
APOSPC2346-1GEA 110 PLN
APOSPC2346-1G APOSPC2346-5G APOSPC2346-25G
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 96%
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₆F₃NO
Temp. Wrzenia: 222…223 °C
Gęstość: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236326
Numer CAS: 137218-25-8
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III