Drukuj
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3,4-Dichlorobenzotrifluoride
PC2340-100G PC2340-500G
APOSPC2340-100GEA 110 PLN
APOSPC2340-100G APOSPC2340-500G
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluen 98%
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluen
Formuła: C₇H₃Cl₂F₃
Temp. Wrzenia: 173…174 °C
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 1,479 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000555
Numer CAS: 328-84-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-337-1
Jednostka: 1760
ADR: 8,III