Drukuj
2,4-Dichlorobenzotrifluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Dichlorobenzotrifluoride, 1,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC2335-100G PC2335-500G
APOSPC2335-100GEA 524 PLN
APOSPC2335-100G APOSPC2335-500G
2,4-Dichlorobenzotrifluoride 98%
2,4-Dichlorobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃Cl₂F₃
Temp. Wrzenia: 178 °C
Temp. topnienia: –26 °C
Gęstość: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000582
Numer CAS: 320-60-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-278-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II