Drukuj
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2334-5G PC2334-25G
APOSPC2334-5GEA 110 PLN
APOSPC2334-5G APOSPC2334-25G
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formuła: C₇H₃Cl₂F₃
Temp. topnienia: 18…19 °C
Gęstość: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069115
Numer CAS: 54773-19-2
Numer WE (dawny EINECS): 259-336-3