Drukuj
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
PC2331D-25G PC2331D-5G PC2331D-1G
APOSPC2331D-25GEA 2170 PLN
APOSPC2331D-25G APOSPC2331D-5G APOSPC2331D-1G
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene 97%
1,2-Dibromo-3,3,3-trifluoropropene
Formuła: C₃HBr₂F₃
MW: 253.85 g/mol
Temp. Wrzenia: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042236
Numer CAS: 431-22-1