Drukuj
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-3,5-dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
PC2330D-100G PC2330D-25G PC2330D-5G
APOSPC2330D-100GEA 725 PLN
APOSPC2330D-100G APOSPC2330D-25G APOSPC2330D-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline 95%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₄Br₂F₃N
MW: 318.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 64…65 °C/0.1mmHg
Temp. topnienia: 34…40 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00068181
Numer CAS: 72678-19-4