Drukuj
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2319-100G PC2319-25G PC2319-5G
APOSPC2319-100GEA 392 PLN
APOSPC2319-100G APOSPC2319-25G APOSPC2319-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Temp. topnienia: 131…138 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055635
Numer CAS: 320-98-9