Drukuj
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2314-25G PC2314-5G PC2314-1G
APOSPC2314-25GEA 836 PLN
APOSPC2314-25G APOSPC2314-5G APOSPC2314-1G
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formuła: BrF₂CCF₂CH₂CH₂Br
Temp. Wrzenia: 72 °C/80mmHg
Gęstość: 1,973 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039224
Numer CAS: 18599-20-7