Drukuj
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2311-5G PC2311-1G PC2311-25G
APOSPC2311-5GEA 124 PLN
APOSPC2311-5G APOSPC2311-1G APOSPC2311-25G
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Formuła: C₆H₃ClFI
MW: 256.4439 g/mol
Temp. Wrzenia: 234 °C
Gęstość: 2.008 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094152
Numer CAS: 72373-82-1