Drukuj
1,4-Dibromotetrafluorobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2310-5G PC2310-1G PC2310-25G
APOSPC2310-5GEA 327 PLN
APOSPC2310-5G APOSPC2310-1G APOSPC2310-25G
1,4-Dibromotetrafluorobenzen 98%
1,4-Dibromotetrafluorobenzen
Formuła: C₆Br₂F₄
Temp. topnienia: 78…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000309
Numer CAS: 344-03-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-448-5