Drukuj
1,4-Difluoro-2-iodobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Difluoroiodobenzene
PC2307-25G PC2307-5G PC2307-100G
APOSPC2307-25GEA 182 PLN
APOSPC2307-25G APOSPC2307-5G APOSPC2307-100G
1,4-Difluoro-2-iodobenzene 98%
1,4-Difluoro-2-iodobenzene
Formuła: C₆H₃F₂I
MW: 239.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 178…179 °C
Gęstość: 1.998 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094151
Numer CAS: 2265-92-1