Drukuj
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC2305-10G PC2305-25G PC2305-5G
APOSPC2305-10GEA 615 PLN
APOSPC2305-10G APOSPC2305-25G APOSPC2305-5G
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Bromo-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃BrClFO₂S
Temp. Wrzenia: 264…265 °C
Gęstość: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094149
Numer CAS: 351003-45-7
Jednostka: 2921
ADR: 8+4.1,II