Drukuj
3-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC2303-1G PC2303-5G PC2303-25G
APOSPC2303-1GEA 110 PLN
APOSPC2303-1G APOSPC2303-5G APOSPC2303-25G
3-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃BrClF₃
Temp. Wrzenia: 75…77 °C/0,5mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115994
Numer CAS: 56131-47-6