Drukuj
1,3-Dibromotetrafluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC2300-1G PC2300-5G
APOSPC2300-1GEA 1110 PLN
APOSPC2300-1G APOSPC2300-5G
1,3-Dibromotetrafluorobenzene 98%
1,3-Dibromotetrafluorobenzene
Formuła: C₆Br₂F₄
Temp. Wrzenia: 200 °C
Gęstość: 2,24 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00031533
Numer CAS: 1559-87-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-326-3