Drukuj
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-bromoaniline
PC2298-1G PC2298-5G
APOSPC2298-1GEA 110 PLN
APOSPC2298-1G APOSPC2298-5G
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₈H₄BrF₆N
MW: 308.02 g/mol
Temp. topnienia: 33…37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134419
Numer CAS: 174824-16-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III